Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: NX2/1523, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 4821-MSM3-P0
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15910588
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NKX2.2
Nuclear
NX2/1523
Unconjugated
XP_006723629
Mouse
40-50kDa
Protein A/G Purified
RUO
4821
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
NKX2-2
Human recombinant NKX2.2 protein fragment (aa1-119)
Pancreas or Ewing s sarcoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.