missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLRX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène NLRX1
Concentration 0.39 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16847064
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
17215-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16837064
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
17215-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

NLR family member X1 (NLRX1) belongs to the NLRP family and contains four LRR (leucine-rich) repeats and one NATCH domain. NLRX1 localizes to the mitochondrial outer membrane and interacts through the mitochondrial antiviral signalling adaptor MAVS during viral infection. Expression of NLRX1 results in the potent inhibition of RLH- and MAVS-mediated interferon-beta promoter activity and in the disruption of virus-induced RLH-MAVS interactions. It is also reported that NLRX1 synergistically potentiated ROS production induced by tumour necrosis factor alpha, Shigella infection and double-stranded RNA, resulting in amplified NF-kappaB-dependent and JUN amino-terminal kinases-dependent signalling, thus contributing to the link between ROS generation at the mitochondria and innate immune responses.
Spécification

Spécification

NLRX1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q3TL44, Q86UT6
270151, 79671
NLRX1 Fusion Protein Ag11000
Primary
-20°C
NLRX1
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Caterpiller protein 11.3, CLR11.3, DLNB26, NLR family member X1, NLRX1, NOD26, NOD5, NOD9
NLRX1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications