missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Noggin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Spécification

Antigène Noggin
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803584
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14772-1-AP-20UL
20 μL
129.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16893574
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14772-1-AP-150UL
150 μL
349.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Noggin is involved in numerous developmental processes, such as neural tube fusion and joint formation. The morphogenesis of organs is initiated by a downgrowth from a layer of epithelial stem cells. This process is achieved through the receipt of signals from 1) a WNT protein (WNT3A) to stabilize beta-catenin; and 2) Noggin, which is a bone morphogenetic protein inhibitor. Noggin mutations in unrelated families with proximal symphalangism (SYM1) and multiple synostoses syndrome (SYNS1) have been identified, which have multiple joint fusion as their principal defect.
Spécification

Spécification

Noggin
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P97466, Q13253, Q62809
18121, 25495, 9241
Noggin Fusion Protein Ag6586
Primary
-20°C
NOG
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NOG, Noggin, SYM1, SYNS1
Nog
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications