Learn More
Memmert™ Module de pompe à vide insonorisé avec pompe intégrée, pour Vo101
Le module de pompe PMP Memmert™ permet d’accueillir et de contrôler une pompe à vide au moyen d’une étuve à vide Memmert™ VO101.
Marque:  Memmert™ VO101PMP101
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Code produit. 16394527
  • 6160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Appuyez sur l’interrupteur principal du module de pompe. L’appareil est alors débranché de l’alimentation sur tous les pôles.
  • Raccordez la fiche de 230 V de la pompe à vide avec contact de mise à la masse à la prise interne du module de pompe
  • Assurez-vous d’établir une connexion de conducteur PE sûre. Placez le câble d’alimentation de manière qu’il soit aisément accessible en toute occasion et qu’il puisse être retiré rapidement, par exemple en cas de dysfonctionnement ou d’urgence ; il ne représente pas un risque de déclenchement ; il ne peut entrer en contact avec aucune pièce chaude.
Spécification
Spécification
1,9 A
140 W
760 mm
VO101
550 mm
Module de pompe à vide
710 mm