Learn More
NOL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NOL4 |
---|---|
Concentration | 0.44 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803634
|
Proteintech
14802-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893624
|
Proteintech
14802-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NOL4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O94818, P60954 | |
307553, 319211, 8715 | |
NOL4 Fusion Protein Ag6518 | |
Primary | |
-20°C | |
NOL4 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HRIHFB2255, NOL4, NOLP, Nucleolar localized protein, nucleolar protein 4 | |
Nol4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |