Learn More
Buerkle™ Soupapes antiretour avec entrée / sortie coniques
Soupapes de retenue avec flèche directionnelle embossée ou imprimée en noir. Avec buses coniques. Utilisations variées.
4.55€ - 4.75€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
Couleur | Transparent |
MaxOperatingTempMetric | 40°C |
Code produit | Marque | Tuyau cannelé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tuyau cannelé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15316297
|
Buerkle™
8714-1006 |
de 5 à 9 mm |
4.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15326297
|
Buerkle™
8714-1008 |
7-11 mm |
4.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15336297
|
Buerkle™
8714-1010 |
de 9 à 15 mm |
4.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance à la compression max. 4 bar
- Température de fonctionnement entre + 0 et +40°C
- Avec bille de soupape en PP, également disponible sur demande avec une bille en acier inoxydable ou en PTFE
Spécification
PP | |
0°C | |
Transparent | |
40°C |