Spécification
| Couleur | blanc |
| Matériau (membrane) | Nylon |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration de mélanges aqueux et aqueux/solvants agressifs |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 50 / boîte |
| Type | Filtre pour seringue |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |