Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue hydrophile en PTFE non stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
Marque: Fisherbrand™
40.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21934" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Idéal pour les analyses de routine quotidiennes
- La membrane est composée d’un matériau en PTFE
- Faible liaison protéique
- Membrane hydrophile
- Offre une résistance chimique moyenne
Spécification
PTFE | |
0,45 μm | |
Pour un large éventail d’applications | |
50 | |
Filtre pour seringue |
PTFE (hydrophile) | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
50 / boîte | |
25 mm |