Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PTFE non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en PTFE non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en PTFE hydrophobe pour la filtration des solutions HPLC aqueuses et organiques. Deux diamètres de membrane (13 et 25 mm) et deux tailles de pores (0.2 et 0.45 μm) sont disponibles.
Marque: Fisherbrand™ 15151499
Description
- Idéal pour la filtration des solvants
- Haut débit d’échantillons et faible liaison protéique
- Membrane en PTFE hydrophobe résistante aux produits chimiques
- Boîtier en polypropylène robuste
Spécification
blanc | |
0,45 μm | |
Pour un large éventail d’applications | |
50 / boîte | |
25 mm |
PTFE | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
Filtre pour seringue |