Spécification
| Couleur | blanc |
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour un large éventail d’applications |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 100 / boîte |
| Type | Filtre pour seringue |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |