Learn More
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PTFE non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en PTFE non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en PTFE hydrophobe pour la filtration des solutions HPLC aqueuses et organiques. Deux diamètres de membrane (13 et 25 mm) et deux tailles de pores (0.2 et 0.45 μm) sont disponibles.
75.10€ - 129.00€
Spécification
Couleur | blanc |
---|---|
Matériau (membrane) | PTFE |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pour un large éventail d’applications |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15161499
|
Fisherbrand™
15161499 |
0,2 μm | 13 mm |
129.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15141499
|
Fisherbrand™
15141499 |
0,2 μm | 25 mm |
75.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15171499
|
Fisherbrand™
15171499 |
0,45 μm | 13 mm |
129.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15151499
|
Fisherbrand™
15151499 |
0,45 μm | 25 mm |
75.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Idéal pour la purification des solutions aqueuses / de solvant
- Haut débit d’échantillons et faible liaison protéique
- Membrane en PTFE hydrophobe résistante aux produits chimiques
- Boîtier robuste en PP
Spécification
blanc | |
Non stérile | |
Polypropylène |
PTFE | |
Pour un large éventail d’applications | |
Filtre pour seringue |