missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de nonafluorobutanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029917
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2991-84-6
C4ClF9O2S
318.54
MFCD03412262
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride, nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride, perfluorobutanesulfonyl chloride, perfluorobutanesulphonyl chloride, nonafluorobutanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro, acmc-20ak1o, perfluorobutylsulfonyl chloride, nonafluoro-n-butanesulfonyl chloride
324955
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2991-84-6
C4ClF9O2S
318.54
MFCD03412262
IRFCLLARAUQTNK-UHFFFAOYSA-N
nonafluoro-1-butanesulfonyl chloride, nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride, perfluorobutanesulfonyl chloride, perfluorobutanesulphonyl chloride, nonafluorobutanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro, acmc-20ak1o, perfluorobutylsulfonyl chloride, nonafluoro-n-butanesulfonyl chloride
324955
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(Cl)(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nonafluorobutanesulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC nonafluorobutane-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 318.55
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'