Learn More
Nonyl aldehyde, 95%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 357575000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 124-19-6 Poids : 0.50000kg
Quantité. 500mL
Emballage Glass bottle
Code produit. 15129273
  • 141.50€ / 500mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 08-01-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
124-19-6
142.242
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
31289
nonanal
C9H18O
MFCD00007030
pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
CHEBI:84268
CCCCCCCCC=O
Spécification
Nonyl aldehyde
63°C
Glass bottle
93.0°C (23.0 mmHg)
500mL
124-19-6
100.0
C9H18O
MFCD00007030
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
nonanal
31289
142.24
95%
0.8270g/mL
Authentic
1.4230 to 1.4270
Colorless to Yellow
95%
94.0
95%
CH3(CH2)7CHO
pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
CCCCCCCCC=O
142.242
CHEBI:84268
Liquid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Nonyl aldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.