Learn More
Norcamphre, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 129251000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 497-38-1 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Quantité. | 100g |
---|---|
Emballage | Flacon en plastique |
Identifiants chimiques
497-38-1 | |
110.16 | |
KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N | |
10345 | |
C1CC2CC1CC2=O |
C7H10O | |
MFCD00074823 | |
norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one | |
bicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
Spécification
Norcamphor | |
33°C | |
Flacon en plastique | |
Incolore à blanc | |
100g | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00074823 | |
norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one | |
KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N | |
bicyclo[2.2.1]heptan-3-one | |
10345 | |
Cristaux adhérents |
33g/mL | |
Authentic | |
168°C to 172°C | |
88°C to 91°C | |
497-38-1 | |
100.0 | |
C7H10O | |
07, 57 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
C1CC2CC1CC2=O | |
110.16 | |
110.16 | |
99% |