Learn More
Acide nordihydroguaiarétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Nordihydroguaiaretic acid is used in the treatment of multiple diseases, including cardiovascular diseases, neurological disorders and cancers. It is also used as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol à 100 %, le méthanol, l’acétone, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, l’éthanol (5 % p/v), le glycol, le polyéthylèneglycol (PEG) et légèrement soluble dans l’eau chaude. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Soluble dans l’éthanol à 100 %, le méthanol, l’acétone, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, l’éthanol (5 % p/v), le glycol, le polyéthylèneglycol (PEG) et légèrement soluble dans l’eau chaude. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nordihydroguaiaretic acid |
Point de fusion | 184°C to 188°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2056825 |
Merck Index | 14,6693 |
Informations sur la solubilité | Soluble in 100% ethanol,methanol,acetone,dimethylsulfoxide,dimethylformamide,ethanol (5% w/v),glycol,PEG,and slightly soluble in hot water. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 302.37 |
Pourcentage de pureté | 97% |