Learn More
Norfloxacine, 98 %, étalon analytique, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Norfloxacin |
Type | Norfloxacin |
Forme physique | Poudre cristalline |
CAS | 70458-96-7 |
Point de fusion | 218°C to 226°C |
Résidus d’allumage | 0.2 % max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule moléculaire | C16H18FN3O3 |
Synonyme | 1-Ethyl-6-fluoro-1, 4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid |