Learn More
Honeywell™ Gants en caoutchouc pour salle blanche North™ AK
Catalog Number p-139967
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consulter les politiques de l’établissement relatives à l'utilisation de ces produits.
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consulter les politiques de l’établissement relatives à l'utilisation de ces produits.
Gants résistants aux produits chimiques pour salle blanche en latex de caoutchouc naturel
  • Le latex de caoutchouc naturel à 100 % a amélioré la dextérité et l’élasticité
  • Le procédé de fabrication sans poudre réduit la contamination particulaire et extractible
  • La paume gaufrée en diamant offre une meilleure préhension sur les surfaces humides
  • Conditionnement en salle blanche pour protéger les gants contre la contamination en suspension dans l’air
  • Conditionnement et matériaux de marquage par double ensachage compatibles avec les salles blanches
  • Taille gaufrée sur les gants de sorte qu’il n’y ait pas d’encre pour contaminer le procédé
  • Convient pour une salle blanche de classe 100
Informations sur la commande
Chaque paire est conditionnée individuellement dans un sachet en PE.
Compliance
Tests : IEST-RP-CC005.3 (modifié) particulaires et extractibles ; perméation ASTM™ 739.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité IEST-RP-CC005.3, ASTM F739
Certifications / conformité (Europe) EN388, EN374-3
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Couleur Orange
Finition externe Partiellement texturés
Latex Free Non
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Dimensions 7
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,50 mm
Modèle AK1815/O/7
Séries AK
Longueur (impériale) 15 po
Longueur (métrique) 38 cm