Learn More
Honeywell™ Gants North™ NorthFlex Oil-Grip™
Catalog Number p-3848926
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Les nouveaux gants Oil-Grip sont spécialement conçus pour les applications lourdes / huileuses
  • Le revêtement en nitrile est texturé avec des milliers de poches microscopiques qui dispersent les liquides loin de la surface du gant
  • La surface MicroFinish™ permet un excellent niveau de contact de surface entre le gant et l’objet saturé d’huile
  • Le revêtement en deux couches est imperméable aux liquides, de sorte que les mains restent sèches
  • Le revêtement en nylon léger, sans couture, calibre 13 est souple et flexible
  • Le poignet tricoté permet d’empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le gant
  • Les couleurs foncées cachent la poussière et la saleté pour un port prolongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Structure Maille sans coutures
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions S
Type de manchette de gant Maille
Séries NF35
Yarn Gauge 13