Learn More
Invitrogen™ Gel de protéine Tris-Glycine Novex™ 8 à 16 %, 26 puits, avec adaptateurs
Plage de séparation : 14 à 200 kd
Marque:  Invitrogen™ WT8163A
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Code produit. 10371933
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Includes: Une boîte de 10 gels
Description
Description
  • Permettent la séparation reproductible d’un vaste échantillon de protéines en bandes bien définies.
  • Conditionnement individuel de gels pour une expérimentation optimale
  • Compatible avec la plupart des étalons de protéines ; Utilisable pour les dosages de protéines natifs et dénaturants
  • Ne contiennent pas de SDS ; ils peuvent être utilisés pour traiter les protéines sous une forme native ou dénaturée.
Volume de chargement des échantillons : 15 μl ; 1 puits D
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
8 à 16 %
Page de gradient
14 à 200 kDa
1 boîte
13 cm
Tris-Glycine
Protéine
26 puits, avec adaptateurs
8 cm