Learn More
Invitrogen™ Human/Monkey Extracellular Protein Buffer Magnetic Reagent Kit
Utilisez ce produit avec les kits uniplexes magnétiques extracellulaires humains et de singe pour la détermination quantitative in vitro des analytes dans le sérum, le plasma et le surnageant de culture tissulaire
Marque:  Invitrogen™ LHB0001M
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 13406436
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Includes: Contient des diluants, concentrat SAV, tampons, solution de lavage, plaque magnétique, plaque de filtration et protocole complet.
Description
Description
Des kits de microbilles magnétiques Singleplex optimisent la flexibilité de la conception expérimentale, permettant la mesure d’un ou plusieurs analytes dans des panneaux conçus par le chercheur.
Technologie Luminex xMAP™—Outil analytique efficace et éprouvé
Les kits Singleplex magnétiques extracellulaires humains et de singes sont basés sur la technologie xMAP. L’utilisation d’une technologie basée sur des microbilles de suspension permet le multiplexage des capacités de dosages Luminex. Les microsphères magnétiques sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges d’intensités différentes. Chaque microbille est dotée d’un numéro unique, ou d’une région de microbille, permettant la différenciation d’une microbille à une autre. Les microbilles covalentes liées à différents anticorps peuvent être mélangées dans le même dosage, en utilisant un format de microplaque à 96 puits. À la fin de l’immunoessai sandwich, les microbilles peuvent être lues à l’aide des systèmes de détection Luminex 200 ou FLEXMAP 3D, des instruments basés sur la cytométrie en flux, deux lasers, le traitement numérique du signal en temps réel, le logiciel xPONENT™ pour distinguer la couleur des microbilles (analyte) et l’intensité de fluorescence du signal de dosage (PE).
Système MAGPIX™ : apporte la puissance du multiplexe à tous les laboratoires
Le système MAGPIX peut également être utilisé pour l’analyse des échantillons. Cet instrument utilise la technologie xMAP et est construit sur des diodes électroluminescentes (LED) pour l’excitation, une caméra CCD pour la détection de microbilles et d’analytes et des processeurs de signaux numériques haute vitesse. Le système MAGPIX est plus compact et plus robuste, offrant un outil de multiplexage à base de microbilles magnétiques très économique. La configuration simple et originale permet aux chercheurs d’effectuer rapidement des dosages individuels ou multiplex allant jusqu’à 50 cibles dans des échantillons biologiques uniques. Le système MAGPIX est facile à utiliser — idéal aussi bien pour les utilisateurs nouveaux et expérimentés.
Les microbilles magnétiques vous permettent d’en faire plus avec le temps dont vous disposez
Les dosages à base de microbilles magnétiques utilisent la microsphère magnétique Luminex MagPlex. Tous les autres composants de dosage sont identiques aux dosages de microbilles en polystyrène Luminex équivalents, offrant des performances de qualité et de cohérence identiques. La technologie MagPlex tire parti des propriétés magnétiques pour simplifier les étapes de lavage des dosages et optimiser l’uniformité des résultats. Les dosages à base de microbilles magnétiques permettent également l’automatisation, réduisent le temps de manipulation et augmentent le débit et la précision. Des protocoles faciles à utiliser vous permettent d’obtenir vos résultats en seulement 3,5 heures. Les dosages sont compatibles avec les stations de lavage magnétiques et sous vide et fonctionnent correctement avec le système MAGPIX ainsi qu’avec d’autres plateformes Luminex xMAP.
Plus de validation pour une plus grande confiance dans vos résultats
Les kits Singleplex magnétiques humains et de singes ont été validés en utilisant les mêmes critères rigoureux qui distinguent les tests Luminex des autres tests disponibles dans le commerce. Chaque kit Singleplex et kit multiplex prémélangé est fourni avec un insert de produit qui décrit les spécifications de chaque marqueur dans le dosage. Réactifs convenant à une utilisation avec les systèmes Luminex 200™ FLEXMAP 3D™ et MAGPIX™.
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Human, Monkey
Novex™
Wet Ice
Luminex 200 System, MAGPIX System, FlexMAP 3D System
Contains diluents, SAV concentrate, buffers, wash solution, magnetic plate, filter plate and complete protocol. Store at 2-8° C.