Learn More
Invitrogen™ Kit de réactifs pour tampon ultra-sensible humain Novex™
Conçu pour être utilisé avec les kits de microbilles magnétiques ultrasensibles humaines
Marque: Invitrogen™ LHB0003M
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Solution de lavage, tampon de reconstitution étalon, diluants de dosage, tampon d’incubation, diluants de biotine, concentré et diluants de streptavidine-RPE, une plaque de fond à 96 puits et couvercle noir
Spécification
Novex™ Human Ultrasensitive Buffer Reagent Kit | |
Human Ultrasensitive Magnetic Bead Kits | |
Sufficient for one 96-well plate |