Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de leptine (souris)
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KMC2281
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA pour la leptine de souris quantifie la leptine de souris dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire de souris. Le dosage reconnaîtra exclusivement la leptine de souris naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour la leptine de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La leptine est une hormone protéique à longue teneur en acides aminés 167 ayant des effets importants dans la régulation du poids corporel, du métabolisme et de la fonction reproductrice. La leptine est d’environ 16 kDa en masse et codée par le gène obèse (ob). La leptine est exprimée principalement par des adipocytes, qui correspond à l’idée que le poids corporel est perçu comme la masse totale de graisse dans le corps. De plus petites quantités de leptine sont également sécrétées par des cellules dans l’épithélium de l’estomac et dans le placenta. Les récepteurs de la leptine sont fortement exprimés dans les zones de l’hypothalamus connues pour être importantes dans la régulation du poids corporel, ainsi que dans les lymphocytes T et les cellules endothéliales vasculaires. Les effets de la leptine sur le poids corporel sont médiés par des effets sur les centres hypothalamiques qui contrôlent le comportement alimentaire et la faim, la température corporelle et les dépenses énergétiques. La leptine est impliquée dans la régulation de l’apport alimentaire, des dépenses énergétiques et de l’adiposité par le biais des récepteurs de leptine hypothalamique. La leptine favorise l’hématopoïèse, l’angiogenèse, la cicatrisation des plaies, l’inflammation, les réponses immunitaires, influence le développement pubertaire et la croissance fœtale. Des études ont porté sur le rôle de la leptine dans l’obésité, l’anorexie mentale, la résistance à l’insuline et l’hypertension. La leptine a également des actions thermogéniques et régule les enzymes d’oxydation des acides gras. L’obésité héréditaire sévère chez les rongeurs et les humains peut être provoquée par des défauts dans la production de leptine.Spécification
P41160 | |
<50 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ob,obèse | |
6,1% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Leptine | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
93,8-6000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
16846 | |
4 h | |
5,2% | |
HRP | |
96 tests | |
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl | |
Souris | |
4 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.