Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain prostaglandine E2
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHL1701
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps, traceur AP, tampon de lavage, tampon TRIS, tampon DEA, comprimés pNPP et couvercle de plaque.
Description
Le kit ELISA pour prostaglandine E2 humaine est un essai immuno-enzymatique (ELISA) concurrent. Ce dosage est conçu pour détecter et quantifier le niveau de prostaglandine E2 humaine dans les échantillons biologiques. Principe de la méthode Ce dosage est basé sur la concurrence entre la prostaglandine E2 (PGE2) et un traceur de phosphatase alcaline PGE2 pour une quantité limitée d’anticorps monoclonal spécifique à la PGE2. En raison de la concurrence entre la PGE2 dans l’échantillon et le traceur PGE2 pour l’anticorps PGE2, le signal obtenu avec le test est inversement proportionnel à la quantité de PGE2 dans chaque échantillon. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La prostoglandine E2 (PGE2) est un puissant médiateur lipidique produit par le métabolisme de l’acide arachidonique via la voie de la cyclooxygénase (COX). Suite à une stimulation cellulaire, l’acide arachidonique est hydrolysé à partir des phospholipides stockés par l’une des enzymes phospholipase A2 et converti en PGH2 endoperoxyde instable par COX 1 ou COX 2. PGH2 est isomérisé en PGE2 par l’une des 3 enzymes distinctes PGES 1 microsomiques (mPGES 1), mPGES 2, ou une enzyme cytosolique, cPGES. La PGE2 est actif dans un certain nombre de systèmes et de milieux physiologiques, notamment l’inflammation, la régulation immunitaire, la génération de fièvre, la perception de la douleur, la protection du muscosa gastrique, la fertilité et la parturition, ainsi que la rétention de sodium et d’eau. Les effets de la PGE2 sont transduits par 4 des sous-types de récepteurs couplés aux protéines G désignés EP1, EP2, EP3, EP4, avec des valeurs Kd pour la PGE2 allant de 1 à 10 nM. La PGE2 est rapidement métabolisé in vivo par la voie de la prostaglandine 15 déshydrogénase (15 hydroxy PGDH) en métabolite inactif 13,14 dihydro 15 céto PGE2. La demi-vie de la PGE2 dans le système circulatoire est de ∽30 secondes et les concentrations plasmatiques normales sont de 3 à 12 pg/ml.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
NM_000958,2, NP_000949,1 | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
11,7% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon tris, Réactifs pour phosphatase alcaline, Antisérum leucotriène B4, Tampon DEA, Tampon de lavage, Comprimés de pNPP, Couvercles de plaques adhésives | |
Prostaglandine E2 | |
RUO | |
Stockez le kit à −20°C. Reportez-vous à la documentation du produit pour connaître la température de stockage spécifique aux composants. | |
1 h 20 min |
31,3-4000 pg/ml | |
Surnageant, Surnageant, Urine | |
Détection colorimétrique | |
3 h | |
6% | |
AP | |
96 tests | |
Plasma, 100 μl ; urine, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Humaine | |
3 h 30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.