Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon TBE-Urée (2X) Novex™
Compatible avec les gels d’agarose et de polyacrylamide
Marque:  Invitrogen™ LC6876
13.91 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.00410kg
Code produit. 11579076
  • 20.87€ / 10mL
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
Pour des performances optimales, le tampon d’échantillon TBE-urée Novex™ est recommandé pour une utilisation avec les gels TBE-urée Novex™.
  • Contient de l’urée et de l’agent de densité Ficoll™
  • Produit des bandes plus nettes et plus droites que les agents de densité conventionnels, ainsi que deux colorants de suivi, du bleu de bromophénol et du cyanol de xylène
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
Tampon de chargement des échantillons
Stocker entre 2°C et 8°C
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Novex™
10 mL
2 X
Gels de polyacrylamide, gels d’agarose
Bleu de bromophénol, xylène cyanol
Tampon d’échantillon TBE
Glace