Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA RANTES humain Novex™ Thermo Scientific™
Conçu pour les dosage RANTES (régulation lors de l’activation, les cellules T normales exprimées et sécrétées) des niveaux de protéines dans le sérum humain, le plasma, les extraits de tissus, les échantillons d’urine et de surnageant de culture.
Marque:  Invitrogen™ EHRNTS2
640.03 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15348194
  • 960.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Chaque kit comprend : Plaque de bandelettes à 96 puits préenduites de RANTES anti-humain, 1 chacune ; étalon RANTES de protéines recombinantes lyophilisées, 2 flacons ; diluant standard 2 x 25 ml ; réactif d’anticorps biotinylé, 8 ml ; Tampon de lavage 30X, 50 ml ; concentrat Streptavidine-HRP, 75μ ml ; tampon de dilution HRP, 14 ml ; solution substrat de TMB, 13 ml ; Solution d’arrêt, 13 ml ; couvercles de plaques adhésives, 6 chacun Le kit à deux plaques comprend deux kits individuels.
Description
Description
Le test ELISA pour RANTES humain quantifie le RANTES humain dans le sérum humain, le plasma, l’urine ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement le RANTES humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour RANTES humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Ce kit utilise des paires d’anticorps de revêtement et de détection pré-titrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise des niveaux de protéines de RANTES dans les échantillons. Le kit complet comprend une plaque à barrettes de 96 puits pré-enduite, des réactifs optimisés pour le lot, un étalon de protéine recombinante étalonné, de la streptavidine-HRP, une solution de substrat TMB et une solution d’arrêt. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot. Le kit est un autre produit pour le catalogue Nos KHC1031 et KAC1511.
  • Cible : protéines RANTES humaines naturelles et recombinantes (régulées lors de l’activation, cellules T normales exprimées et sécrétées)
  • Plage de dosage : 51,2 à 2000 pg/ml
  • Sensibilité : <2pg/mL
  • Types d’échantillons : surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (avec EDTA, citrate de sodium, héparine)
  • Durée totale du dosage : 3 heures
  • Taille des échantillons : 50 μl
  • Spécificité : aucune réaction croisée significative avec l’eotaxine humaine, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFα or TNFβ, ou RANTES de rat
Quantification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
P13501
2 pg/ml
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CCL5
< 10 %
HRP
RUO
2°C à 8°C
1 h 20 min
51,2-2000 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
Détection chromogénique
6352
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
2 x 96 tests
Plasma, 1 μl ; Sérum, 1 μl ; Surnageant, 50 μl ; Urine, 50 μl
Humaine
3 h