Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour VCAM-1 humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KHT0601
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques
Description
L’analyse ELISA de la molécule d’adhésion cellulaire vasculaire humaine 1 (Hu VCAM-1) quantifie le Hu VCAM-1 dans le sérum humain, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire. Le test reconnaîtra exclusivement la VCAM-1 Hu naturelle et recombinante. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide de la VCAM-1 humaine (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
VCAM-1 (protéine 1 d’adhésion cellulaire vasculaire, CD106, INCAM-110) est une sialoglycoprotéine de surface cellulaire exprimée par l’endothélium activé par la cytokine. VCAM-1 a un certain nombre de fonctions, notamment la régulation de la migration des leucocytes, l’adhérence des cellules leucocytaires endothéliales et la transduction des signaux, et peut jouer un rôle dans un certain nombre de maladies inflammatoires. VCAM-1 est distribuée sur des cellules non leucocytaires et leucocytaires. L’expression de VCAM-1 serait corrélée avec l’adhérence du mélanome, du lymphome Burkitt, de l’ostéosarcome et du carcinome rénal, mais pas des cellules cancéreuses du côlon aux cellules endothéliales qui peuvent déterminer le site de métastase tumorale. VCAM-1 est membre de la superfamille d’Ig de molécules d’adhérence, est exprimée à des niveaux élevés sur les cellules endothéliales vasculaires stimulées par cytokine et à des niveaux minimaux sur les cellules endothéliales non stimulées. VCAM-1 est également présente sur les cellules dendritiques folliculaires et interfolliculaires des ganglions lymphatiques, des myoblastes et certains macrophages. VCAM-1 sert de ligand pour l’intégrine alpha-bêta des leucocytes (VLA-4 ou CD49d/CD29) et médie l’adhésion cellulaire des leucocytes à l’endothélium activé. VCAM-1 joue un rôle dans la métastase tumorale et peut également être impliquée dans le développement de l’athérosclérose et de l’arthrite rhumatoïde. Deux transcrits épissés codant différentes isoformes de VCAM-1 ont également été décrits.Spécification
P19320 | |
<0,5 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD106,INCAM-100 | |
6,4% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
VCAM-1 | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,59-75 ng/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
7412 | |
3 h | |
6,7% | |
HRP | |
96 tests | |
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl | |
Humaine | |
3 h |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.