Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone transculide NOVOsil™
Offrant une bonne élasticité et adaptée aux charges mécaniques accrues en laboratoire. La tubulure en silicone translucide NOVOsil™ Fisherbrand™ est neutre, non toxique et livrée sans talc.
175.62€ - 697.86€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
À utiliser avec (application) | Idéale pour les travaux pharmaceutiques, les biotechnologies, les transferts de fluides stériles |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11788705
|
Fisherbrand™
|
3 mm |
278.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708715
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
373.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11896293
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
175.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11783416
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
697.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771983
|
Fisherbrand™
|
5 mm |
348.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavables
- Souplesse et flexibilité
- Produit adapté aux pompes péristaltiques
- Résistance à la moisissure, à l’eau, aux effets du rayonnement et de la lumière
- Excellente compatibilité avec les solutions stériles
- Les applications comprennent les produits pharmaceutiques et les biotechnologies
- Non recommandé pour les acides dilués, alcalis, huiles et solvants concentrés
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
Silicone | |
-40°C | |
250°C |
Autoclavables | |
Idéale pour les travaux pharmaceutiques, les biotechnologies, les transferts de fluides stériles | |
Translucide |