missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPAS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NPAS1 |
---|---|
Concentration | 0.38 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842054
|
Proteintech
13701-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832054
|
Proteintech
13701-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NPAS1 is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS family of transcription factors. Studies of a related mouse gene suggest that it functions in neurons. The exact function of this gene is unclear, but it may play protective or modulatory roles during late embryogenesis and postnatal development.Spécification
NPAS1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P97459, Q99742 | |
18142, 308387, 4861 | |
NPAS1 Fusion Protein Ag4620 | |
Primary | |
-20°C | |
NPAS1 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
bHLHe11, Member of PAS protein 5, MOP5, neuronal PAS domain protein 1, Neuronal PAS1, NPAS1, PASD5 | |
Npas1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |