Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation du gène NPM1/RARA DY
Sondes FISH marquées pour l’identification de la translocation d’un gène à l’aide de la technique d’hybridation in situ en fluorescence.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
---|---|
Description | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
Format | Tube |
À utiliser avec (application) | FISH-Ce |
Identification génétique (Entrez) | 4869/5914 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16023565
|
Abnova™
FT0016.100UL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16033565
|
Abnova™
FT0016.200UL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Stockage à 4°C dans l’obscurité. | |
Tube | |
4869/5914 | |
Liquide |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL | |
FISH-Ce | |
Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |