Learn More
Cole-Parmer™ Connecteur droit Kynar™ en PVDF
Associez ces raccords droits simples et économiques à une tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les raccords droits Kynar™ en PVDF se glissent dans la tubulure souple. Grâce à son élasticité, la tubulure est maintenue sur le raccord pour les installations à basse pression.
Marque:  Cole-Parmer™ 30703-04
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 15132093
  • 19.77€ / 10 pièces
Expédition estimée
18-10-2018
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conçus pour un assemblage rapide et simple sans outils
  • Excellente résistance chimique
  • Plage de températures : -62 à 129°C
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou en autoclave
Spécification
Spécification
Oui
Raccord cannelé
10/boîte
Droit
PVDF
3/16 in. I.D.
1/8 in. orifice; 1-15/32 x 3/8 in.
Vidéos