Learn More
NR2C1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NR2C1 |
---|---|
Concentration | 0.14 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801994
|
Proteintech
13658-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891984
|
Proteintech
13658-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a nuclear hormone receptor characterized by a highly conserved DNA binding domain (DBD), a variable hinge region, and a carboxy-terminal ligand binding domain (LBD) that is typical for all members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily. This protein also belongs to a large family of ligand-inducible transcription factors that regulate gene expression by binding to specific DNA sequences within promoters of target genes. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined.Spécification
NR2C1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P13056, Q505F1, Q8VIJ4 | |
22025, 252924, 7181 | |
NR2C1 Fusion Protein Ag4554 | |
Primary | |
-20°C | |
NR2C1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NR2C1, Orphan nuclear receptor TR2, Testicular receptor 2, TR2 | |
NR2C1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |