missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène NRBP2
Concentration 0.24 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16811145
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21549-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16801145
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
21549-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Nrbp2 may regulate apoptosis of neural progenitor cells during their differentiation.
Spécification

Spécification

NRBP2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q91V36, Q9NSY0
223649, 340371, 680451
NRBP2 Fusion Protein Ag16215
Primary
-20°C
NRBP2
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NRBP2, pp9320, TRG 16, TRG16
NRBP2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications