Learn More
NSC16168, MedChemExpress
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
sur devis - 376.65€
Spécification
Nom chimique ou matériau | NSC16168 |
---|---|
CAS | 6837-93-0 |
Couleur | Light Nude |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C17H15NO9S3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16479676
![]() |
Medchem Express
HY-100690 |
50 mg |
sur devis
50mg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16454416
![]() |
Medchem Express
HY-100690 |
100 mg |
sur devis
100mg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16445857
![]() |
Medchem Express
HY-100690 |
5 mg |
237.60€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16413128
![]() |
Medchem Express
HY-100690 |
10 mg |
376.65€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.Spécification
NSC16168 | |
Light Nude | |
C17H15NO9S3 | |
NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1 | |
473.5 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
6837-93-0 | |
Research | |
DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic) | |
473.5 | |
98.0% | |
Powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.