missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NSUN6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NSUN6 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16827094
|
Proteintech
17240-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817094
|
Proteintech
17240-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
NSun6 is an RNA methyltransferase that catalyzes the methylation at position cytosine C72 in some tRNAs. NSUN6 has been reported to localize to the cytoplasm and largely colocalize with Golgi apparatus and pericentriolar matrix, indicating that NSUN6 modifies tRNAs in a late step in their biogenesis. NSun6 may also play a major role in bone metastasis and could be a valuable therapeutic target for bone metastasis.Spezifikation
NSUN6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7TS68, Q8TEA1 | |
221078, 307148, 74455 | |
NSUN6 Fusion Protein Ag11084 | |
Primary | |
-20°C | |
NSUN6 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
4933414E04Rik, NOPD1, NSUN6 | |
Nsun6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |