missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT5C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16577-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16836234

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Pyrimidine 5-prime nucleotidase and type II (UMPH2).
Spécification

Spécification

NT5C
Polyclonal
Unconjugated
NT5C
5′, 3′ nucleotidase, cytosolic, cdN, Deoxy 5 nucleotidase 1, DNT, dNT 1, DNT1, NT5C, P5N2, PN I, PN II, UMPH2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100360582, 30833, 50773
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8TCD5, Q9JM14
Nt5c
NT5C Fusion Protein Ag9862
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions