missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT5DC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène NT5DC1
Concentration 0.45 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16802675
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24102-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16892665
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24102-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

While the exact function of the protein encoded by this gene is not known, it belongs to the 5′(3′)-deoxyribonucleotidase family.
Spécification

Spécification

NT5DC1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5TFE4
221294
NT5DC1 Fusion Protein Ag20916
Primary
-20°C
NT5DC1
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C6orf200, LP2642, NT5C2L1, NT5DC1
NT5DC1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications