Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleodur™ 100-3 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10,50 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
393.00€ - 620.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octyl |
Débit | 1 ml/min |
À utiliser avec | Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12438327
|
Macherey-Nagel™
760060.20 |
2 mm | 125 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488327
|
Macherey-Nagel™
760062.20 |
2 mm | 250 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448327
|
Macherey-Nagel™
760060.30 |
3 mm | 125 mm |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498327
|
Macherey-Nagel™
760062.30 |
3 mm | 250 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428337
|
Macherey-Nagel™
760063.20 |
2 mm | 50 mm |
393.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438337
|
Macherey-Nagel™
760063.30 |
3 mm | 50 mm |
414.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12727800
|
Macherey-Nagel™
760059.46 |
4,6 mm | 100 mm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468327
|
Macherey-Nagel™
760060.46 |
4,6 mm | 125 mm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478327
|
Macherey-Nagel™
760061.46 |
4,6 mm | 150 mm |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418337
|
Macherey-Nagel™
760062.46 |
4,6 mm | 250 mm |
620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458337
|
Macherey-Nagel™
760063.46 |
4,6 mm | 50 mm |
461.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12737800
|
Macherey-Nagel™
760064.46 |
4,6 mm | 75 mm |
461.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458327
|
Macherey-Nagel™
760060.40 |
4 mm | 125 mm |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408337
|
Macherey-Nagel™
760062.40 |
4 mm | 250 mm |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448337
|
Macherey-Nagel™
760063.40 |
4 mm | 50 mm |
414.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Octyl | |
Octyl | |
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Oui | |
Acétonitrile / eau | |
3 μm | |
0,9 ml/g | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C8 | |
10,50% | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC analytique |
Colonne analytique | |
1 ml/min | |
Hydrophobe | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |