Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne EC HPLC Nucleodur™ 100-5 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 10,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
255.00€ - 515.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Silice |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | octyle |
Débit | 1 ml/min |
À utiliser avec | Pour HPLC, GC, CCM, SPE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12478477
|
Macherey-Nagel™
760703.20 |
2 mm | 250 mm |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12428477
|
Macherey-Nagel™
760701.20 |
2 mm | 125 mm |
414.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488467
|
Macherey-Nagel™
760700.20 |
2 mm | 50 mm |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438477
|
Macherey-Nagel™
760701.30 |
3 mm | 125 mm |
353.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488477
|
Macherey-Nagel™
760703.30 |
3 mm | 250 mm |
430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498467
|
Macherey-Nagel™
760700.30 |
3 mm | 50 mm |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12605979
|
Macherey-Nagel™
760704.46 |
4,6 mm | 100 mm |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468477
|
Macherey-Nagel™
760702.46 |
4,6 mm | 150 mm |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458477
|
Macherey-Nagel™
760701.46 |
4,6 mm | 125 mm |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408487
|
Macherey-Nagel™
760703.46 |
4,6 mm | 250 mm |
454.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418477
|
Macherey-Nagel™
760700.46 |
4,6 mm | 50 mm |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448477
|
Macherey-Nagel™
760701.40 |
4 mm | 125 mm |
353.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12615979
|
Macherey-Nagel™
760706.46 |
4,6 mm | 75 mm |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498477
|
Macherey-Nagel™
760703.40 |
4 mm | 250 mm |
430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408477
|
Macherey-Nagel™
760700.40 |
4 mm | 50 mm |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
octyle | |
Pour HPLC, GC, CCM, SPE | |
Acétonitrile/eau | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
1 ml/min | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
1 à 9 | |
C8 | |
60°C | |
C8 | |
10,50% | |
Oui | |
Acier inoxydable | |
HPLC analytique |