Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC à gravité Nucleodur™ C18
212.00€
Spécification
Taux de carbone | 18% |
---|---|
pH | 1 to 11 |
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 110Å |
Type | CC Guard Column |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10011872
|
Macherey-Nagel™
761125.30 |
3 mm | 5 μm |
212.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448567
|
Macherey-Nagel™
761124.40 |
4 mm | 3 μm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12458567
|
Macherey-Nagel™
761125.40 |
4 mm | 5 μm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
18% | |
8 mm | |
CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes |
1 to 11 | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
Separations Pharmaceuticals, Derivatised Amino Acids, Drugs | |
Spherical | |
L1 |