Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC à gravité NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm
Code produit. 12488347 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12488347
Marque: Macherey-Nagel™ 760081.40
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Colonne HPLC à gravité Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, granulométrie de 1,8 μm – Colonnes EC analytiques avec phase de silice de haute pureté pour HPLC. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Ces colonnes conviennent aux séparations analytiques sophistiquées globales, y compris la séparation HPLC ultra-rapide des cétones. Les classes de composés séparés comprennent : les produits pharmaceutiques (p. ex., les analgésiques, les médicaments anti-inflammatoires, les antidépresseurs), les herbicides, les produits phytopharmaceutiques et les immunosuppresseurs.
  • Convient aux LC/MS et HPLC à pH extrêmes
  • Désactivation de base supérieure
  • Modification de l'octadécyle haute densité
  • Idéal pour la mise au point de méthodes
Spécification
Chimie pour les colonnes Octadécyl
Format de colonne Colonne analytique
Réticulation Octadécyl
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE
Type de fonctionnalité / d’interaction Hydrophobe
Hydrophobicité Oui
Longueur (métrique) 125 mm
Pression max. 8700 psi (600 bars)
Compatibilité de phase mobile Acétonitrile / eau
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 11
Porosité 110 Å
Volume des pores 0,9 ml/g
Quantité 1 de chaque
Solvants Acétonitrile / eau
Surface spécifique 340 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 Gravité
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 18 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Acier inoxydable
Type Colonne EC