Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne standard EC à gravité Nucleodur™ C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
520.00€ - 670.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Pression max. | 8700 psi (600 bar) |
Compatibilité de phase mobile | Acétonitrile / eau |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 1 à 11 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12458497
|
Macherey-Nagel™
760751.20 |
2 mm | 125 mm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12498497
|
Macherey-Nagel™
760752.20 |
2 mm | 150 mm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11371533
|
Macherey-Nagel™
760750.20 |
2 mm | 50 mm |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468497
|
Macherey-Nagel™
760751.30 |
3 mm | 125 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408507
|
Macherey-Nagel™
760752.30 |
3 mm | 150 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12438497
|
Macherey-Nagel™
760750.30 |
3 mm | 50 mm |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488497
|
Macherey-Nagel™
760751.46 |
4,6 mm | 125 mm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10265432
|
Macherey-Nagel™
760750.46 |
4,6 mm | 50 mm |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478497
|
Macherey-Nagel™
760751.40 |
4 mm | 125 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418507
|
Macherey-Nagel™
760752.40 |
4 mm | 150 mm |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10098999
|
Macherey-Nagel™
760752.46 |
4,6 mm | 150 mm |
670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448497
|
Macherey-Nagel™
760750.40 |
4 mm | 50 mm |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne analytique | |
Acétonitrile / eau | |
1 à 11 | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
60°C | |
C8 Gravité | |
11 % | |
Oui | |
Colonne HPLC EC |