Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes CC HPLC à gravité Nucleodur™ C8
212.00€
Spécification
Taux de carbone | 11% |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 110Å |
Type | Pré-colonnes CC |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12458587
|
Macherey-Nagel™
761754.40 |
4 mm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12448587
|
Macherey-Nagel™
761754.30 |
3 mm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
11% | |
8 mm | |
Pré-colonnes CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Pré-colonne | |
HPLC | |
Non | |
L7 |
5 μm | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C8 Gravity | |
Acétonitrile/eau | |
Octyl | |
Idéal pour la mise au point de méthodes | |
Sphérique | |
Oui |