Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC CN Nucleodur™
Marque: Macherey-Nagel™ 761419.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
7% | |
8 mm | |
Colonnes de garde CC | |
NUCLEODUR™ CN | |
n-heptane | |
Cyano | |
Antidépresseurs tricycliques, stéroïdes, acides organiques | |
Sphérique | |
L10 |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
n-heptane | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui |