Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HILIC NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm
Idéale pour les applications HPLC analytiques avec des composés hydrophiles. Colonne HILIC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ pour HPLC, granulométrie de 3 μm Colonne standard EC avec une phase de silice de haute pureté. Les colonnes sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
665.00€ - 1015.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Ammonium / acide sulfonique |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Ammonium / acide sulfonique |
À utiliser avec | Pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Débit | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Débit | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10668614
|
Macherey-Nagel™
760534.20 |
2 mm | 100 mm | 0,15 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10311625
|
Macherey-Nagel™
760531.20 |
2 mm | 125 mm | 0,15 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10711325
|
Macherey-Nagel™
760530.20 |
2 mm | 250 mm | 0,15 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12738862
|
Macherey-Nagel™
760532.20 |
2 mm | 50 mm | 0,15 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10480864
|
Macherey-Nagel™
760531.30 |
3 mm | 125 mm | 0,34 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12728862
|
Macherey-Nagel™
760530.30 |
3 mm | 250 mm | 0,34 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12717850
|
Macherey-Nagel™
760534.46 |
4,6 mm | 100 mm | 0,8 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12748862
|
Macherey-Nagel™
760532.30 |
3 mm | 50 mm | 0,34 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12408467
|
Macherey-Nagel™
760531.46 |
4,6 mm | 125 mm | 0,8°ml/min. | 8700 psi (600 bars) |
825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12428467
|
Macherey-Nagel™
760533.46 |
4,6 mm | 150 mm | 0,8 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12488457
|
Macherey-Nagel™
760530.46 |
4,6 mm | 250 mm | 0,8 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12707850
|
Macherey-Nagel™
760532.46 |
4,6 mm | 50 mm | 0,8 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10627715
|
Macherey-Nagel™
760530.40 |
4 mm | 250 mm | 0,6 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12498457
|
Macherey-Nagel™
760531.40 |
4 mm | 125 mm | 0,6 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12418467
|
Macherey-Nagel™
760532.40 |
4 mm | 50 mm | 0,6 ml/min | 8700 psi (600 bars) |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Ce produit convient aux applications de chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC). Il présente une phase de silice modifiée à l’acide sulfonique/ammonium très pure avec un éluant acétonitrile-eau 80:20. Ces colonnes EC standard ont une granulométrie de 3 μm et sont utilisées dans la HPLC analytique.
- Idéale pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires
- Convient aux applications analytiques et préparatives
- Période de conditionnement de colonne très courte
- Utilisée avec des composés hydrophiles tels que : acides et bases polaires organiques, composés naturels polaires, nucléosides, oligonucléotides, acides aminés, peptides, vitamines hydrosolubles
Spécification
Ammonium / acide sulfonique | |
Ammonium / acide sulfonique | |
Hydrophobe | |
8700 psi (600 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8,5 | |
0,9 ml/g | |
80:20 acétonitrile/eau | |
Silice modifiée à l’ammonium/acide sulfonique | |
7 % | |
No | |
Acier inoxydable |
Colonne analytique | |
Pour une chromatographie reproductible et stable d’analytes hautement polaires | |
Oui | |
80:20 acétonitrile/eau | |
3 μm | |
110 Å | |
1 de chaque | |
340 m²/g | |
Silice | |
HILIC | |
HILIC | |
Colonne EC |