Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC NH-2 RP Nucleodur™
Marque:  Macherey-Nagel™ 761137.30
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12615999
  • 137.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 14-10-2021
Spécification
2.5%
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ NH2-RP
Acetonitrile/Water
Aminopropyl
Polar Compounds Under RP Conditions and Hydrocarbons Under NP Conditions
Spherical
No
5 µm
100Å
3 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
L8