Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC CC NH-2 RP Nucleodur™
161.00€ - 171.00€
Spécification
Taux de carbone | 2,5% |
---|---|
Longueur (métrique) | 8 mm |
Porosité | 100Å |
Type | Colonnes de garde CC |
Phase stationnaire | NUCLEODUR™ NH2-RP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12408567
|
Macherey-Nagel™
761035.30 |
3 mm | 3 μm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12615999
|
Macherey-Nagel™
761137.30 |
3 mm | 5 μm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12418567
|
Macherey-Nagel™
761035.40 |
4 mm | 3 μm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12478567
|
Macherey-Nagel™
761137.40 |
4 mm | 5 μm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
2,5% | |
100Å | |
NUCLEODUR™ NH2-RP | |
Acétonitrile/eau | |
Aminopropyle | |
Composés polaires dans des conditions de RP et hydrocarbures dans des conditions de NP | |
Sphérique | |
Non |
8 mm | |
Colonnes de garde CC | |
Acétonitrile/eau | |
Silice | |
Colonne de protection | |
HPLC | |
Oui | |
L8 |