Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleogel™ SUGAR 810 H
Marque: Macherey-Nagel™ 719574
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
30 mm | |
4 mm | |
Colonne HPLC Valco | |
HPLC |
Colonne HPLC | |
NUCLEOGEL™ SUGAR 810 H | |
Séparation des sucres et des acides organiques | |
L17 |