missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA Food

Kit flexible pour l’isolement magnétique de l’ADN à partir de divers échantillons d’aliments et d’aliments pour animaux.

Marque:  Macherey-Nagel™ 744945.4

Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15875224

Quantité Prix
1 974.10€ / 4 pièces
3 872.11€ / 4 pièces
Date d’expédition estimée: 29-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Description

Description

Kits alimentaires d’ADN NucleoMag™

  • Extraction d’ADN à partir de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, pour par exemple, l’identification d’espèces, la détection d’OGM
  • Obtenez même de faibles quantités d’ADN partiellement dégradé à partir de matrices complexes
  • Extraction de l’ADN des bactéries contaminantes (sécurité alimentaire)
  • La chimie des kits permet une flexibilité totale des échantillons
  • Isolement manuel ou automatisé de l’ADN
  • Application typique en aval : PCR en temps réel
Spécification

Spécification

Isolement de l’ADN des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Highly Reactive Superparamagnetic Beads
4 x 96
Room temperature (18 - 25 °C)
0.1 - 10 μg
Séparateur magnétique
A260/A280 : 1,6 - 1,9
Binding capacity: 0.4 μg/μL beads
NucleoMag B-Beads, buffers, Proteinase K
< 200 mg
40 - 120 min/96 preps (excl. lysis, depending on instrument)
Elution volume: 50 - 200 μL
Échantillons de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux
Microbille magnétique
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • NucleoMag DNA Food (4x96)

Mention d'avertissement
  • Attention

Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidium hydrochloride, 2-propanol, EDTA, ethanol, tris(hydroxymethyl) aminomethane

FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions