Learn More
Cytiva Kit d’extraction d’ADN génomique Nucleon™ BACC3
Code produit. 10004244 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
50 kits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10004244
Marque: Cytiva RPN8512
Includes
Réactifs A et B, perchlorate de sodium 5,0M et résines Nucleon
Les kits d'extraction d'ADN Nucelon BACC utilisent une résine Nucleon pour lier les protéines afin de garantir des rendements élevés de l'ADN génomique de grande qualité et à poids moléculaire élevé en une heure seulement
  • Protocole sans phénol réalisé en à peine 30 minutes
  • Le protocole à faible cisaillement offre des récupérations optimales d'ADN de poids moléculaire élevé
  • Pour 50 préparations de 10 ml de sang total (quantités suffisantes de tous les réactifs fournis)
  • Disponibles dans différents formats/tailles de réaction (voir 45-000-955 et 45-000-956)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description le système illustra Nucleon BACC permet une extraction rapide de l'ADN de poids moléculaire élevé provenant de sang total et de cellules de culture.
Type d’échantillon Cultures cellulaires et sang, Cell Cultures
À utiliser avec (application) Extraction rapide de l’ADN génomique de poids moléculaire élevé de grande qualité à partir de cultures cellulaires et de sang.
Comprend Réactifs A et B, perchlorate de sodium 5 M et résines Nucleon™
Type de produit Illustra Nucleon BACC 3
Quantité 50 kits
Rendement 370-440 μ g ADN/mg de tissu