Learn More
Nucleoside phosphorylase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Nucleoside phosphorylase |
---|---|
Concentration | 0.46 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16898034
|
Proteintech
18009-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16888034
|
Proteintech
18009-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is a member of the DEAH box polypeptide family. The encoded protein contains the DEAH (Asp-Glu-Ala-His) motif which is characteristic of all DEAH box proteins, and is thought to function as an ATP-dependent RNA helicase that regulates the release of spliced mRNAs from spliceosomes prior to their export from the nucleus. This protein may be required for the replication of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1). Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
Nucleoside phosphorylase | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P00491, P23492, P85973 | |
18950, 290029, 4860 | |
Nucleoside phosphorylase Fusion Protein Ag12507 | |
Primary | |
-20°C | |
PNP |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Inosine phosphorylase, NP, nucleoside phosphorylase, PNP, PRO1837, PUNP | |
Pnp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |